Learn More
Sartorius Picus™ 2 Pipetas electrónicas de 12 canales
BIOPHARMA
Código de producto. 17808559 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
120 μl
300 μl
1200 μL
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
17808559 1200 μL cada uno
17868469 10 μl cada uno
17808479 120 μl cada uno
17898549 300 μl cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17808559 Proveedor Sartorius N.º de proveedor LH747491
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Picus™ La pipeta electrónica de 12 canales ofrece un pipeteo confiable y ergonómico para todos los usuarios. Tiene programas personalizables, funciones de seguridad y se conecta a la Sartorius Aplicación para ajustes automáticos y flujo de trabajo mejorado, mejorando la productividad del laboratorio.
  • Picus™ 2 pipetas electrónicas de 12 canales ofrecen un rendimiento confiable y, al mismo tiempo, son suaves con su mano. El diseño ergonómico inigualable no solo reduce la tensión, sino que también ayuda a garantizar resultados de pipeteo reproducibles.
  • Los modos de pipeteo de fácil acceso y los programas personalizables para aplicaciones populares le ahorran tiempo en el laboratorio.
  • Ahorra tiempo:Picus™ 2 Electronic Pipette le ahorra tiempo en el laboratorio con una amplia selección de modos de pipeteo y programas personalizables para satisfacer todas sus necesidades. Los modos más utilizados con configuraciones específicas se pueden guardar en su dispositivo para un acceso rápido y fácil. Conectándose Picus™ 2 a tu dispositivo móvil, puedes utilizar el Sartorius Aplicación móvil de pipeteo para ejecutar sin problemas flujos de trabajo de preparación de muestras y ajustar la configuración de la pipeta automáticamente, llevando su productividad al siguiente nivel.
  • Resultados confiables: Picus™ 2 pipetas electrónicas de 12 canales ofrecen un rendimiento confiable y al mismo tiempo son respetuosas con su mano. Al ser extremadamente livianas y compactas para pipetas de 12 canales, los usuarios no sienten la fatiga tan fácilmente, lo que produce resultados más precisos. El rastreador de placa incorporado ayuda al usuario a realizar un seguimiento del progreso con placas de 96 y 384 pocillos.
  • Características de seguridad: Las características de seguridad como la protección con contraseña y los recordatorios de calibración respaldan los requisitos de cumplimiento en los laboratorios regulados. Las pipetas también se pueden bloquear para evitar su uso mientras esperan servicio o limpieza.
  • El Picus™ Se pueden descontaminar 2 pipetas de 12 canales con desinfectantes, UV o autoclave (excepto los modelos de 1200 L).
  • Resultados de pipeteo fiables y repetibles
  • Una amplia selección de modos de pipeteo
  • Programa personalizable
  • Protección mediante contraseña.
  • Recordatorios de calibración
  • Sartorius aplicación móvil de pipeteo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Puntas compatibles Sartorius Optifit Consejos, SafetySpace Consejos, Consejos de Flexibulk
Espaciado de las puntas ajustable No
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Color Gris
Desechables Reutilizables
Para utilizar con Optifit Punta (10 μL), SafetySpace Punta de filtro
Tipo de agarre Ninguno
Material Policarbonato/ABS
Número de canales 12
Programable Sí
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeta electrónica
Volumen (métrico) 1200 μL
Fit for Purpose Certificado de calidad