Learn More
Solución de ácido pícrico R1, grado de Farmacopea Europea, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12950494 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12950494 100 ml 100 ml
1 options
Código de producto. 12950494 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor RP 158 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.25€
    63.34€ / 100 ml
    Ahorro 10.91€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
Cantidad 100 ml
Nombre del producto
  • Picric acid solution R1. European Pharmacopoeia Ref: 1065802 (RP 158)