Especificaciones
| Cantidad | 0,1 mL |
| Contenido y almacenamiento | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Categoría de investigación | Protein Kinase |
| Objetivo | PI4KAP2 |
| Sinónimo | FLJ44912, MGC31920, phosphatidylinositol 4-kinase, catalytic, alpha pseudogene 2 |
| Símbolo de gen | PI4KAP2 |