Learn More
Cytiva Marcadores de pI
Código de producto. 10024594 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de pH:
De 2,5 a 6,5
Desde 3 hasta 10
Desde 5 hasta 10,5
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de pH Tamaño de la unidad
10024594 De 2,5 a 6,5 cada uno
10616515 Desde 5 hasta 10,5 1 PCS
10649084 Desde 3 hasta 10 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10024594 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17047201
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Procese estos marcadores en paralelo con las muestras experimentales en geles de electroisoenfoque. Los marcadores Cytiva Life Sciences™ pI son mezclas liofilizadas de proteínas estables, sin sal y muy purificadas.
Los marcadores se pueden procesar en paralelo con las muestras experimentales en geles de electroisoenfoque y no están preteñidos.
  • El pI definido con precisión de los marcadores permite una calibración permanente y precisa de los componentes de la muestra
  • Los gradientes de pH y el pI pueden medirse de 0,01 a 0,05 unidades de pH
  • El progreso del experimento de enfoque puede controlarse visualmente mediante el enfoque de rojo de metilo o citocromo c
No debe usarse en sistemas de desnaturalización (urea).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Intervalo de pH De 2,5 a 6,5
Formulario Liofilizado
Para utilizar con (aplicación) Para utilizar en el electroisoenfoque (IEF)
Contenido del kit Pepsinogeno 2,80 pI (nativo), Amilglucosidasa 3,50 pI (nativo), rojo de metilo (colorante) 3,75 pI (nativo), glucosa oxidasa 4,25 pI (nativo), inhibidor de tripsina 4,55 pI (nativo), blactoglobulina A 5,20 pI (nativo), anhidrasa carbónica B (bovina) 5,85 pI (nativo)
Cantidad 1 kit: 10 viales
Requisitos de almacenamiento 4 °C
Tipo de producto Kit de marcadores pl