Learn More
PI-3065, MedChemExpress
Código de producto. 16495776
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495776 100 mg 100 miligramos
16445038 10 mg 10 miligramos
16411277 50 mg 50 miligramos
16407767 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16495776 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12235
MedChemExpress PI-3065 is a potent inhibitor of PI3K p110δ, with IC50 and Ki values of 5 nM and 1.5 nM, and exhibits less potent activity against p110α, p110β, p110γ with IC50s of 910, 600, >10000 nM.
PI-3065 is a potent inhibitor of PI3K p110δ, with IC50 and Ki values of 5 nM and 1.5 nM, and exhibits less potent activity against p110α, p110β, p110γ with IC50s of 910, 600, >10000 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PI-3065
CAS 955977-50-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H31FN6OS
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (49.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(C=CC1=C2C=CN1)=C2C3=NC4=C(SC(CN5CCN(CC6CC6)CC5)=C4)C(N7CCOCC7)=N3
Peso molecular (g/mol) 506.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 506.64
Porcentaje de pureza 97.26%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation