Learn More
Solución de fósforo para ICP Matriz de 10 g/ LH2O , Fisher chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12916364 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
12916364 250 mL Frasco 250 ml
12906364 100 mL Frasco 100 ml
12926364 500 mL Frasco 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12916364 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S 240 250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    201.00€
    150.25€ / 250 ml
    Ahorro 50.75€
    25% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Envase Frasco
Nombres de analitos o componentes P
Concentración 10 ±0,02 g/L
Tipo Estándar de espectrometría de masas
Elemento P
Solvent or Matrix Agua
Cantidad 250 mL