Learn More
Ácido fosfórico, Puriss., cumple con las especificaciones analíticas de BP, FCC, NF, Ph. Eur., 85,0-88,0%, Solstice
BIOPHARMA
Código de producto. 15690710
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
5L.
10 L
4 x 2.5L
45kg
4 x 5 L
6 x 1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
2.50 litro
45 Kg
5 litros
paquete de 4
paquete de 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15690710 5L. 5 litros
15640710 1 l 1 litro
15650710 2,5 l 2.50 litro
15600720 6 x 1 l paquete de 6
15670710 4 x 2.5L paquete de 4
15630710 10 L 10 litros
15680710 4 x 5 L paquete de 4
15660710 45kg 45 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15690710 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 041075L
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
cumple con las especificaciones analíticas de la FCC, NF y las farmacopeas británica y europea, 85-88 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7664-38-2
Fórmula molecular H3O4P
Peso molecular (g/mol) 97.994
Número MDL MFCD00011340
Clave InChI NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
Nombre IUPAC ácido fosfórico
SMILES OP(=O)(O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material Phosphoric Acid
Nombre de nota Cumple con la especificación analítica de Ph. Eur.BP, NF, FCC
Concentración Del 85 al 88,0%
Densidad 1,685 g/ml a 25 °C
Presión de vapor 5 mmHg (25 °C), 2,2 mmHg (20 °C)
Cantidad 5L.
Fórmula lineal H3PO4
Número UN 1805
Beilstein 1921286
Formula Weight (peso de la fórmula) 98g/mol
Grado puriss.
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Phosphoric acid
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Orthophosphoric acid