Learn More
Reactivo fosfomolibdotúngstico, grado de Farmacopea Europea, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12900494 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12900494 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 12900494 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor RP 153 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    252.00€
    188.33€ / 100 ml
    Ahorro 63.67€
    25% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
Cantidad 100 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phosphomolybdotungstic Reagent.Referencia de Farmacopea Europeo:1065000 (RP 153)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos ylas áreas de la piel expuestas concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.