Descripción
Phosphoglucomutase 5 Monoclonal specifically detects Phosphoglucomutase 5 in Bovine/Human/Mouse/Rabbit/Rat samples. It is validated for ELISA/Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Phosphoglucomutase 5 |
| Aplicaciones | ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 14F8/F8 |
| Conjugado | FITC |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | aciculin, EC 5.4.2.2, PGM-RP, PGMRPphosphoglucomutase-like protein 5, phosphoglucomutase 5, Phosphoglucomutase-related protein |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Cytoskeletal fraction of the human myometrium tissue extract (Uniprot: Q15124) |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |