Learn More
Solución tampón de fosfato, 0,2 M Farmacopea europea pH 7,5, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phosphate buffer solution |
| CAS | 7732-18-5 |
| Concentración | 0.2M |
| pH | 7.5 |
| Cantidad | 1000 mL |
| Envase | Frasco |
| Grado | Eu. Ph. Referencia |