missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PHF5A Antibody [HRP], Novus Biologicals™

Código de producto. 30601932 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30601932 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30601932 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP347163H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PHF5A Polyclonal antibody specifically detects PHF5A in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PHF5A
Aplicaciones ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen bK223H9.2, INI, MGC1346, PHD finger protein 5A, PHD finger-like domain protein 5A, PHD finger-like domain-containing protein 5A, PHD-finger 5a, Rds3, SAP14b, SF3b14bSplicing factor 3B-associated 14 kDa protein, splicing factor 3B associated 14 kDa protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno PHD finger protein 5A. (Uniprot# Q7RTV0)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84844
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.