Descripción
PHF21A Polyclonal specifically detects PHF21A in Human samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PHF21A |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Alexa Fluor 750 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | BHC80a, BHC80BM-006, BRAF35-HDAC complex protein BHC80, KIAA1696BRAF35/HDAC2 complex (80 kDa), PHD finger protein 21A |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human PHF21A. |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Mostrar más |