missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PHF20L1 Antibody (OTI1H6) [DyLight 550], Novus Biologicals™

Código de producto. 30685919 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30685919 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30685919 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP345019R

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PHF20L1 Monoclonal antibody specifically detects PHF20L1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PHF20L1
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1H6
Conjugado DyLight 550
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CGI-72, FLJ13649, FLJ21615, MGC64923, PHD finger protein 20-like 1, PHD finger protein 20-like protein 1, tudor domain-containing protein PHF20L1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human PHF20L1 (NP_940915) produced in E.coli.
Método de purificación >95%
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51105
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.