Learn More
PHF11 Antibody [CoraFluorÖ 1], Novus Biologicals Biologicals™
Código de producto. 30513738 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30513738 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30513738 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338467CL1
Rabbit Polyclonal Antibody
PHF11 Polyclonal antibody specifically detects PHF11 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PHF11
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen APY, BCAPIGHER, BRCA1 C-terminus-associated protein, IgE responsiveness (atopic), IGEL, IGER, NYREN34, NY-REN-34, NY-REN-34 antigen, PHD finger protein 11, Renal carcinoma antigen NY-REN-34
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-292 of human PHF11 (NP_001035533.1).,, Sequence:, MAQASPPRPERVLGASSPEARPAQEALLLPTGVFQVAEKMEKRTCALCPKDVEYNVLYFAQSENIAAHENCLLYSSGLVECEDQDPLNPDRSFDVESVKKEIQRGRKLKCKFCHKRGATVGCDLKNCNKNYHFFCAKKDDAVPQSDGVRGIYKLLCQQHAQFPIIAQSAKFSGVKRKRGRKKPLSGNHVQPPETMKCNTFIRQVKEEHGRHTDATVKVPFLKKCKEAGLLNYLLEEILDKVHSIPEKLMDETTSESDYEEIGSALFDCRLFEDTFVNFQAAIEKKIHASQQR
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51131
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG