Learn More
Ácido (fenilsulfonil)acético, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378085
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11378085 1 g 1 g
11388085 5 g 5 g
11398085 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11378085 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08299.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3959-23-7 | C8H8O4S | 200.208 g/mol
(Phenylsulfonyl)acetic acid is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido (fenilsulfonil)acético se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes fuertes. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3959-23-7
Fórmula molecular C8H8O4S
Peso molecular (g/mol) 200.208
Número MDL MFCD00025042
Clave InChI YTEFAALYDTWTLB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenylsulfonyl acetic acid, 2-phenylsulfonyl acetic acid, 2-benzenesulfonyl acetic acid, phenylsulfonylacetic acid, acetic acid, phenylsulfonyl, benzenesulfonyl-acetic acid, benzenesulfonyl acetic acid, 2-phenylsulphonyl acetic acid, benzenesulfonylacetic acid, phenyl sulfonylacetic acid
PubChem CID 59543
Nombre IUPAC ácido 2-(bencenosulfonil)acético
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Phenylsulfonyl)acetic acid
Punto de fusión 109°C to 114°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2504376
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.22
Porcentaje de pureza 97%