Learn More
Phenylalanine Hydroxylase Antibody [HRP], R&D Systems™
Código de producto. 30500220 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Código de producto. Cantidad
30500220 0.1 mL
1 options
Código de producto. 30500220 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP335577H
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Phenylalanine Hydroxylase Polyclonal antibody specifically detects Phenylalanine Hydroxylase in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Phenylalanine Hydroxylase
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen EC 1.14.16, EC 1.14.16.1, PH, phe-4-monooxygenase, phenylalanine 4-monooxygenase, phenylalanine hydroxylase, phenylalanine-4-hydroxylase, PKU, PKU1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-290 of human Phenylalanine Hydroxylase (NP_000268.1).,, Sequence:, MSTAVLENPGLGRKLSDFGQETSYIEDNCNQNGAISLIFSLKEEVGALAKVLRLFEENDVNLTHIESRPSRLKKDEYEFFTHLDKRSLPALTNIIKILRHDIGATVHELSRDKKKDTVPWFPRTIQELDRFANQILSYGAELDADHPGFKDPVYRARRKQFADIAYNYRHGQPIPRVEYMEEEKKTWGTVFKTLKSLYKTHACYEYNHIFPLLEKYCGFHEDNIPQLEDVSQFLQTCTGFRLRPVAGLLSSRDFLGGLAFRVFHCTQYIRHGSKPMYTPEPDICHELLGH
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5053
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus