Learn More
Fenilacetileno, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440103
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11440103 25 g 25 g
11450103 100 g 100 g
11460103 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11440103 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12139.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 536-74-3 | C8H6 | 102.136 g/mol
Phenylacetylene is involved in the preparation of styrene by reduction using Lindlar catalyst. It is used to study the mechanism of the palladium-catalyzed phenyl acetylene oxidative carbonylation reaction. It is also used in the polymerization process to prepare polyphenylacetylene namely 1,2,4-triphenylbenzene and 1,3,5-triphenylbenzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fenilacetileno participa en la preparación del estireno mediante reducción utilizando el catalizador de Lindlar. Se utiliza para estudiar el mecanismo de la reacción de carbonilación oxidativa del fenilacetileno catalizado por paladio. También se utiliza en el proceso de polimerización para preparar polifenilacetileno; a saber, 1,2,4-trifenilbenceno y 1,3,5-trifenilbenceno.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Sensible a la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con ácidos, halógenos, metales alcalinos y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 536-74-3
Fórmula molecular C8H6
Peso molecular (g/mol) 102.136
Número MDL MFCD00008570
Clave InChI UEXCJVNBTNXOEH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenylacetylene, phenylethyne, benzene, ethynyl, 1-phenylethyne, phenylacetylide, phenyl acetylene, ethyne, phenyl, acetylene, phenyl, ethynyl-benzene, phenylacethylene
PubChem CID 10821
Nombre IUPAC etinilbenceno
SMILES C#CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylacetylene
Punto de fusión -45°C
Densidad 0.93
Punto de ebullición 142°C to 144°C
Temperatura de inflamación 27°C (81°F)
Índice de refracción 1.548
Cantidad 25 g
Número UN UN3295
Beilstein 605461
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,3861
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.14
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenylacetylene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethynyl-benzene