Learn More
Fenilacetileno, 98 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10468120 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10468120 25 g Frasco de vidrio 25 g
10041830 100 g Frasco de vidrio 100 g
11934461 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10468120 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 152460250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 536-74-3 | C8H6 | 102.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 536-74-3
Fórmula molecular C8H6
Peso molecular (g/mol) 102.14
Clave InChI UEXCJVNBTNXOEH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenylacetylene, phenylethyne, benzene, ethynyl, 1-phenylethyne, phenylacetylide, phenyl acetylene, ethyne, phenyl, acetylene, phenyl, ethynyl-benzene, phenylacethylene
PubChem CID 10821
Nombre IUPAC etinilbenceno
SMILES C#CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylacetylene
Punto de fusión -44.8°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9300g/mL
Punto de ebullición 142.0°C to 144.0°C
Temperatura de inflamación 31°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5C≡CH
Índice de refracción 1.5470 to 1.5500
Cantidad 25 g
Beilstein 05,511
Índice Merck 15,391
Gravedad específica 0.93
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,ether and other organic,solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.14
Porcentaje de pureza 98%
Grado Pure
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenylacetylene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.