Learn More
Sulfona fenilvinílica, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11452527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11452527 1 g 1 g
11462527 5 g 5 g
11472527 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11452527 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14794.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5535-48-8 | C8H8O2S | 168.21 g/mol
Phenyl vinyl sulfone is used as building blocks in the synthesis of a number of organic substances, participate in polymerization reactions, nucleophilic addition reaction, and in cycloaddition reactions. It is also used in the used in the synthesis of reactive dyes, synthesis of textile fibers, in particular cellulose fibers such as cotton and linen. Other applications in the field of medicine includes as powerful inhibitors of certain enzymatic processes. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dye stuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sulfona vinílica de fenilo se utiliza como componente esencial en la síntesis de distintas sustancias orgánicas, participa en reacciones de polimerización, de adición nucleofílica y de cicloadición. También se utiliza en la síntesis de colorantes reactivos y fibras textiles; en particular, de fibras de celulosa, como el algodón y el lino. En el campo de la medicina también se aplica como potente inhibidor de ciertos procesos enzimáticos. Es una importante materia prima e intermediario utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Es soluble en la mayoría de los disolventes orgánicos comunes.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5535-48-8
Fórmula molecular C8H8O2S
Peso molecular (g/mol) 168.21
Número MDL MFCD00007554
Clave InChI UJTPZISIAWDGFF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenyl vinyl sulfone, vinylsulfonyl benzene, ethenesulfonyl benzene, benzene, ethenylsulfonyl, sulfone, phenyl vinyl, vinylsulfonylbenzene, phenyl vinyl sulphone, ethenylsulfonyl benzene, ethenesulfonyl-benzene, phenyl-vinylsulfon
PubChem CID 79664
Nombre IUPAC etenilsulfonilbenceno
SMILES C=CS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl vinyl sulfone
Punto de fusión 67°C to 71°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1906894
Información de solubilidad It is soluble in most common organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.22
Porcentaje de pureza ≥99%