Learn More
Sulfona de vinilo de fenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15573429 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15573429 1 g 1 g
10716832 5 g 5 g
15565056 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15573429 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 221250010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5535-48-8 | C8H8O2S | 168.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5535-48-8
Fórmula molecular C8H8O2S
Peso molecular (g/mol) 168.21
Número MDL MFCD00007554
Clave InChI UJTPZISIAWDGFF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenyl vinyl sulfone, vinylsulfonyl benzene, ethenesulfonyl benzene, benzene, ethenylsulfonyl, sulfone, phenyl vinyl, vinylsulfonylbenzene, phenyl vinyl sulphone, ethenylsulfonyl benzene, ethenesulfonyl-benzene, phenyl-vinylsulfon
PubChem CID 79664
Nombre IUPAC etenilsulfonilbenceno
SMILES C=CS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl vinyl sulfone
Punto de fusión 66.0°C to 70.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5SO2CH=CH2
Cantidad 1 g
Fieser 10,315; 13,335
Índice Merck 15,7431
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.21
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenyl vinyl sulphone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenyl vinyl sulphone