Learn More
Fenil trans-beta-estiril sulfona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11448487 5 g 5 g
11438487 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11448487 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18556.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 16212-06-9 | C14H12O2S | 244.308 g/mol
Phenyl trans-beta-styryl sulfone is used as a building block for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La fenil trans-beta-estiril sulfona se utiliza como bloque de construcción para la investigación proteómica.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16212-06-9
Fórmula molecular C14H12O2S
Peso molecular (g/mol) 244.308
Número MDL MFCD00159177
Clave InChI DNMCCXFLTURVLK-VAWYXSNFSA-N
Sinónimo phenyl trans-styryl sulfone, phenyl styryl sulfone, sulfone, phenyl styryl, phenyl trans-styryl sulphone, phenyl 2-phenylvinyl sulfone, benzene, 2-phenylethenyl sulfonyl, e-2-benzenesulfonyl ethenyl benzene, 1e-2-phenylvinyl sulfonyl benzene, styrylsulfonylbenzene, e-2-phenylethenyl sulphonylbenzene
PubChem CID 736143
Nombre IUPAC [(E)-2-(Bencenosulfonil)etenil]benceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CS(=O)(=O)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl trans-beta-styryl sulfone
Punto de fusión 74°C to 76°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.32
Porcentaje de pureza 98%