Learn More
Fenilsulfona, 97%
Código de producto. 10715611 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10715611 250 g Frasco de plástico 250 g
10705611 5 g Frasco de vidrio 5 g
10061350 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10715611 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 130962500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 127-63-9 | C12H10O2S | 218,27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-63-9
Fórmula molecular C12H10O2S
Peso molecular (g/mol) 218.27
Número MDL MFCD00007548
Clave InChI KZTYYGOKRVBIMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenyl sulfone, phenyl sulfone, sulfonyldibenzene, diphenylsulfone, sulfobenzide, diphenyl sulphone, benzene, 1,1'-sulfonylbis, sulfone, diphenyl, 1,1'-sulfonyldibenzene, phenyl sulphone
PubChem CID 31386
ChEBI CHEBI:78360
SMILES O=S(=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl sulfone
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 125.0°C to 129.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 379.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (C6H5)2SO2
Cantidad 250 g
Beilstein 06, 300
Índice Merck 15, 3372
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in boiling water,soluble in hot alcohol and benzene
Nombre IUPAC (bencenosulfonil)benceno
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.28
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenyl sulfone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
RU– Solo para uso en investigación