Learn More
Cytiva Medios de alto rendimiento Phenyl Sepharose™
Código de producto. 10668502 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
75 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
10668502 75 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10668502 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17108201
Desde productos químicos hasta cromatografía
Usar código promocional 27991
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para las fases de purificación intermedia y pulido
  • Medios de cromatografía de interacción hidrófoba (HIC) compuestos de partículas de agarosa muy entrecruzada con grupos funcionales de fenil aromático
  • Alta resolución debido un tamaño de gránulo m más pequeño de 34 μm
  • Estabilidad química para una CIP/desinfección efectiva
  • Disponible en columnas preempaquetadas como HiPrep™, HiScreen™y HiTrap™, además de tamaños de envases de laboratorio y BioProcess
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 75 ml
Estabilidad Estable en los tampones acuosos más usados: 1 M de NaOH, 1 M de ácido acético, 30 % de aceto nitrilo, 70 % de etanol, 30 % de isopropanol, 6 M de clorhidrato de guanidina, 8 M de urea, 3 M de amoniosulfato, detergentes iónicos, detergentes no iónicos, disolventes orgánicos polares, 2 % de dodectil sulfato de sodio
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones de pulido y purificación intermedia
Requisitos de almacenamiento De 4 °C a 30 °C
Tipo de producto Medios de alto rendimiento Phenyl Sepharose
Caudal 100 a 200 cm/μHo
Tamaño de partículas 24 a 44 μm
Altura del lecho (imperial) 11,8 in
Altura del lecho (métrico) 30 cm
Presión máxima 300 kPa
Matriz Agarosa entrecruzada al 6 %
Intervalo de pH De 3 a 13
Tampón de almacenamiento Etanol al 20 %
Tipo de ligando Fenil
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenyl Sepharose High Performance
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.