Learn More
Cytiva Gel Phenyl Sepharose™ CL-4B
Código de producto. 11534945 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 ml
Tamaño de la unidad:
200 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11534945 200 ml 200 ml
1 options
Código de producto. 11534945 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17081001
 Artículo restringido
En stock
Para purificación y fraccionamiento de inmunoglobulina, así como procedimientos de inmunoprecipitación
  • Fuerte unión a la región FC de IgG
  • Excelente para la purificación de anticuerpos policlonales
  • Alta capacidad: 20 mg de IgG humana/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Phenyl Sepharose CL-4 B
Caudal < 150 cm/h
Para utilizar con (aplicación) Para interacción hidrófoba de cromatografía
Cantidad 200 ml
Tipo de ligando Fenil
Tamaño de partículas 45 μm-165 μm
Intervalo de pH De 3 a 12
Tipo de soporte Agarosa entrecruzada al 4 %
Requisitos de almacenamiento De 4 °C a 30 °C, etanol al 20 % o 0,1 M de NaOH
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenyl Sepharose CL-4B, 200 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol