Learn More
Cytiva Medios de cromatografía Fenil Sepharose™ 6 Fast Flow
Código de producto. 10505210 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 ml
200 ml
Tipo de producto:
Fenilo Sepharose 6 medios de flujo rápido (sub alto)
Fenilo Sepharose 6 medios de flujo rápido (sub bajos)
Tamaño de la unidad:
200 ml
25 ml
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de producto unitSize
10505210 200 ml Fenilo Sepharose 6 medios de flujo rápido (sub bajos) cada uno
10343340 200 ml Fenilo Sepharose 6 medios de flujo rápido (sub alto) 200 ml
10231400 25 ml Fenilo Sepharose 6 medios de flujo rápido (sub bajos) cada uno
10348259 25 ml Fenilo Sepharose 6 medios de flujo rápido (sub alto) 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10505210 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17096505
Desde productos químicos hasta cromatografía
Usar código promocional 27991
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza para la captura y las fases intermedias de la purificación que requieren de una hidrofobicidad de nivel medio o bajo
  • Matriz base derivada a través de enlaces de éter no cargados y químicamente estables
  • Sus dos niveles de sustitución ayudan a conseguir una selectividad y una capacidad de unión óptimas para su aplicación determinada
  • La naturaleza hidrofílica de la matriz base garantiza bajos niveles de unión no específica
  • Medios de cromatografía de interacción hidrofóbica (HIC) compuestos de perlas de agarosa al 6% reticuladas modificadas con grupos fenilo aromáticos estándar a través de enlaces de éter químicamente estables y no cargados.
  • Gama disponible de diferentes tamaños de embalaje a granel y prácticos formatos preenvasados para facilitar la ampliación y el desarrollo de procesos
  • El grado de sustitución para medios de bajo sub HIC es∽ gel μde 25 mol de fenilo/ml
  • El grado de sustitución de los medios de alto sub HIC es∽ gel de μ40 mol de fenilo/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 200 ml
Para utilizar con (aplicación) Para la captura y purificación intermedia que requieran una hidrofobicidad de nivel medio o bajo
Tipo de producto Fenilo Sepharose 6 medios de flujo rápido (sub bajos)
Caudal De 200 a 400 cm/h
Matriz Agarosa entrecruzada al 6 %
Intervalo de pH De 3 a 13
Tipo de ligando Fenil
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenyl Sepharose 6 Fast Flow (low sub), 200 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol