Learn More
Solución de fenolftaleína TS/RS de acuerdo con la Farmacopea de Estados Unidos (USP), Reagecon
BIOPHARMA
Código de producto. 13499038 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
13499038 100 mL 100 ML
1 options
Código de producto. 13499038 Proveedor Reagecon N.º de proveedor USP4201
Especificado para su uso en monografías individuales de la Farmacopea de los Estados Unidos (USP) y probado y certificado por un método de prueba acreditado por la ISO 17025 (ref. INAB 264T).
  • Estándar de referencia de la Farmacopea de Estados Unidos (USP), material de referencia de la Farmacopea de Estados Unidos (USP)
  • Especificado para su uso en monografías individuales de la Farmacopea de los Estados Unidos (USP).
  • Probado y certificado por un método de prueba acreditado por la ISO 17025 (ref. INAB 264T).
  • Trazable al NIST.
  • Estabilidad garantizada durante toda su vida útil, incluso después de abrir el frasco.
Especificaciones
Envase Frasco de vidrio ámbar Winchester
Forma física Líquido
Técnica Valoración y monografías USP, USP Monographs
Cantidad 100 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • phenolphthalein TS
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethyl alcohol, phenolphthalein