Description
El uso común de la fenolftaleína es como indicador en titulaciones ácido-base. También sirve como componente del indicador universal, junto con el rojo de metilo, el azul de bromotimol y el azul de timol. Esta solución se prepara disolviendo 10 g de fenolftaleína en 1 l de etanol. La solución se vuelve roja en reacciones ante bases y permanece incolora ante ácidos.
- Fabricado en instalaciones aptas según la norma ISO 9001 conforme a lo establecido por la Farmacopea farmacopea en las directrices del Capítulo 4 (4.1.1)
- Se suministra con un certificado de análisis y una etiqueta que muestra el lote y la fecha de caducidad
- El producto está listo para usarse y permite ahorrarse el tiempo y trabajo que se dedican a la preparación de reactivos precisos y soluciones volumétricas
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-2-benzofuran-1(3H)-one |
| Punto de fusión | -114,5 °C |
| Punto de ebullición | 78 °C |
| CAS | 77-09-8, 64-17-5 |
| Concentración | 10g/L |
| Olor | Similar al alcohol |
| Envase | A prueba de manipulación |
| Fórmula molecular | C20H14O4 |
| Presión de vapor | 59hPa |
| Certificado de análisis | Sí |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- PHENOLPHTHALEIN SOLUTION R1 - EUROPEAN PHARMACOPOEIA
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
- MIXTURE LIST-Contain: Ethanol, Phenolphthalein
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?