Learn More
Fenantreno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10745241 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10745241 5 g Frasco de vidrio 5 g
10205040 50 g Frasco de plástico 50 g
10183320 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10745241 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 130090050
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 85-01-8 | C14H10 | 178.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85-01-8
Fórmula molecular C14H10
Peso molecular (g/mol) 178.23
Número MDL MFCD00001168
Clave InChI YNPNZTXNASCQKK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenanthren, phenanthrin, phenanthracene, ravatite, phenantrin, phenanthren german, phenanthrene, pure, unii-448j8e5bst, ccris 1233, chembl46730
PubChem CID 995
ChEBI CHEBI:28851
Nombre IUPAC fenantreno
SMILES C1=CC=C2C(C=CC3=CC=CC=C23)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenanthrene
Nombre de nota 98+%
Punto de fusión 95°C to 101°C
Color Blanco a gris
Densidad 1.0630g/mL
Punto de ebullición 336°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 05, 667
Índice Merck 15, 7326
Gravedad específica 1.063
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetic acid,soluble in alcohol,ether,benzene and carbon,disulfide
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.23
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino