Learn More
Cytiva Geles prefundidos PhastGel™ IEF
Código de producto. 11768458 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de pH:
pH de 3 a 9
pH de 4 a 6,5
pH de 5 a 8
Tamaño de la unidad:
10 PCS
10 PCS
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de pH Tamaño de la unidad
11768458 pH de 5 a 8 10 PCS
10546764 pH de 4 a 6,5 10 PCS
10678225 pH de 3 a 9 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11768458 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17054501
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Geles homogéneos prefundidos que contienen Pharmalyte como anfólito portador para generar gradientes de pH lineales y estables con conductividad uniforme en todo el intervalo de pH y permitir altas intensidades de campo para separaciones de alta resolución.
  • Geles PhastGel IEF
  • Geles homogéneos en diferentes intervalos de pH para separaciones de proteínas por punto isoeléctrico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 125 °C
Material del cassette Poliéster
Descripción PhastGel IEF – 5-8
Porcentaje del gel Del 2 al 6%
Gel Thickness 0,45 mm
Tipo de gel Pharmalyte
Intervalo de pH pH de 5 a 8
Separación de proteína
Intervalo de separación pH de 5 a 8
Tipo de separación Isoelectroenfoque
Formulación Contiene de un 2 a un 6 % de Pharmalyte como anfólito portador
Para utilizar con (aplicación) Caracterización y análisis de mezclas de proteínas con menores diferenciales de PI
Material Película de poliéster GelBond
Temperatura de fusión De 82° a 86 °C
Peso molecular 71,08
Cantidad 10/Paq.
Requisitos de almacenamiento 4 - 8°C
Grosor (imperial) 0,017 in
Longitud (métrico) 50 mm
Longitud del gel (métrico) 4,8 cm
Anchura (imperial) 1,9 in
Anchura del gel (imperial) 1,9 in
Anchura (métrico) 48 mm
Anchura del gel (métrico) 5 cm
Altura (imperial) 1,88 in
Altura (métrico) 4,8 cm
Tipo de producto Gel de IEF
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • PhastGel IEF - 5-8
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Acrylamide