Learn More
Cytiva Geles prefundidos PhastGel™ IEF
Código de producto. 10546764 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de pH:
pH de 3 a 9
pH de 4 a 6,5
pH de 5 a 8
Tamaño de la unidad:
10 PCS
10 PCS
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de pH unitSize
10546764 pH de 4 a 6,5 10 PCS
11768458 pH de 5 a 8 10 PCS
10678225 pH de 3 a 9 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10546764 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17054401
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Geles homogéneos prefundidos que contienen Pharmalyte como anfólito portador para generar gradientes de pH lineales y estables con conductividad uniforme en todo el intervalo de pH y permitir altas intensidades de campo para separaciones de alta resolución.
  • Geles PhastGel IEF
  • Geles homogéneos en diferentes intervalos de pH para separaciones de proteínas por punto isoeléctrico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 125 °C
Material del cassette Poliéster
Descripción PhastGel IEF – 4-6,5
Porcentaje del gel Del 2 al 6%
Gel Thickness 0,45 mm
Tipo de gel Pharmalyte
Intervalo de pH pH de 4 a 6,5
Separación de proteína
Intervalo de separación pH de 4 a 6,5
Tipo de separación Isoelectroenfoque
Formulación Contiene de un 2 a un 6 % de Pharmalyte como anfólito portador
Para utilizar con (aplicación) Caracterización y análisis de mezclas de proteínas con menores diferenciales de PI
Material Película de poliéster GelBond
Temperatura de fusión De 82° a 86 °C
Peso molecular 71,08
Cantidad 10/Paq.
Requisitos de almacenamiento 4 - 8°C
Grosor (imperial) 0,017 in
Longitud (métrico) 50 mm
Longitud del gel (métrico) 4,7 cm
Anchura (imperial) 1,9 in
Anchura del gel (imperial) 1,9 in
Anchura (métrico) 48 mm
Anchura del gel (métrico) 5 cm
Altura (imperial) 1,85 in
Altura (métrico) 4,7 cm
Tipo de producto Gel de IEF
Mostrar más Mostrar menos
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1