Learn More
Cytiva Geles prefundidos de IEF secos PhastGel™
Código de producto. 10574375 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10/Paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10574375 10/Paq. paquete de 10
1 options
Código de producto. 10574375 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17067701
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
PhastGel de IEF seco combina la libertad y versatilidad de un gel casero con la comodidad, la reproducibilidad, la mayor seguridad y la velocidad de un gel prefundido. El gel se rehidrata fácilmente en un casete de rehidratación.
  • Libertad y versatilidad de un gel casero con la comodidad, la reproducibilidad, la mayor seguridad y la velocidad de un gel prefundido.
  • El gel se rehidrata fácilmente en un casete de rehidratación.
  • Ahorre tiempo y mejore la reproducibilidad con geles prefundidos, tiras de tampón y kits de tinción.
    Consiga una sensibilidad de detección comparable a la de los radioisótopos con los kits de tinción con plata listos para usar.
  • Fundido, lavado y seco.
  • No contiene monómeros residuales de acrilamida ni otros contaminantes del proceso de polimerización.
  • Antes de su uso, el gel deberá rehidratarse con una solución que contenga anfólitos portadores y otros aditivos necesarios para la aplicación prevista.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del cassette Poliéster
Descripción PhastGel – 10-50
Porcentaje del gel Del 2 al 6%
Gel Thickness 0,45 mm
Tipo de gel Pharmalyte
Separación de proteína
Intervalo de separación De 10 a 50 Mr
Tipo de separación Desnaturalización, nativa
Para utilizar con (aplicación) Química analítica e investigación
Material Película de poliéster
Cantidad 10/Paq.
Requisitos de almacenamiento De - 20 C a 80 °C
Grosor (imperial) 0,017 in
Longitud (métrico) 50 mm
Longitud del gel (métrico) 4,3 cm
Anchura (imperial) 1,9 in
Anchura del gel (imperial) 1,9 in
Anchura (métrico) 43 mm
Anchura del gel (métrico) 5 cm
Altura (imperial) 1,69 in
Altura (métrico) 4,3 cm
Tipo de producto Gel de IEF
Para utilizar con (equipo) Casete de PhastGel, Casete de rehidratación