Learn More
Cytiva PhastGel™ del 8 al 25 %, tris-acetato, 0,45 mm, gel de proteínas
Código de producto. 10309294 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10/Paq.
Tamaño de la unidad:
10 PCS
10309294 10/Paq. 10 PCS
1 options
Código de producto. 10309294 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17054201
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Intervalo de separación: De 50 a 30 Mr; tipo de separación: Native
  • Seleccione entre geles de poliacrilamida homogéneos y de gradiente
  • Separe las proteínas y los péptidos en la desnaturalización y nativos
  • Ahorre tiempo y mejore la reproducibilidad utilizando geles prefundidos con tiras de tampón nativas o desnaturalizantes y kits de tinción y tiras de tampón
  • Consiga una sensibilidad de detección comparable a la de los radioisótopos con el kit de tinción de plata listo para usar
  • Los geles están fundidos en un soporte de plástico para facilitar la manipulación
Geles homogéneos PhastGel
  • Disponible en poliacrilamida al 7,5 %; 12,5 % y 20 % con gel de apilamiento, para mayor flexibilidad en la separación, lo que amplía la resolución entre proteínas dentro de un intervalo de MW estrecho
  • PhastGel de alta densidad (20 %) también está disponible con PEG para optimizar las separaciones por debajo de una resolución creciente de Mr 20 000
Geles de gradiente PhastGel
  • Disponible en gradientes de concentración 4-15 %,10-15 % and 8-25 % con gel de apilamiento, para la separación de mezclas complejas, lo que proporciona una buena visión general de la composición total dentro de una muestra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 125 °C
Material del cassette Poliéster
Descripción Gradiente PhastGel – 8-25
Porcentaje del gel Del 8 al 25%
Gel Thickness 0,45 mm
Tipo de gel Tris-acetato
Separación de proteína
Intervalo de separación De 50 a 30 Mr
Tipo de separación Nativo
Para utilizar con (aplicación) Química analítica e investigación
Material Película de poliéster GelBond
Temperatura de fusión De 82° a 86 °C
Peso molecular 71,08
Cantidad 10/Paq.
Zona de apilado 6% T/3 % C
Requisitos de almacenamiento 4 - 8°C
Grosor (imperial) 0,017 in
Longitud (métrico) 50 mm
Longitud del gel (métrico) 4,4 cm
Anchura (imperial) 1,9 in
Anchura del gel (imperial) 1,9 in
Anchura (métrico) 45 mm
Anchura del gel (métrico) 5 cm
Altura (imperial) 1,73 in
Altura (métrico) 4,4 cm
Tipo de producto Gradiente Page
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Acrylamide
  • UNKNOWN ACUTE-85% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.