Learn More
Cytiva PhastGel™ 7,5 %, tris-acetato, más etilenglicol, 0,45 mm, gel de proteínas
Código de producto. 11798468 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10/Paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
11798468 10/Paq. paquete de 10
1 options
Código de producto. 11798468 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17067901
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Intervalo de separación: de 20 a 60 Mr; tipo de separación: Desnaturalización, nativa
  • Seleccione entre geles de poliacrilamida homogéneos y de gradiente
  • Separe las proteínas y los péptidos en la desnaturalización y nativos
  • Ahorre tiempo y mejore la reproducibilidad utilizando geles prefundidos con tiras de tampón nativas o desnaturalizantes y kits de tinción y tiras de tampón
  • Consiga una sensibilidad de detección comparable a la de los radioisótopos con el kit de tinción de plata listo para usar
  • Los geles están fundidos en un soporte de plástico para facilitar la manipulación
Geles homogéneos PhastGel
  • Disponible en poliacrilamida al 7,5 %; 12,5 % y 20 % con gel de apilamiento, para mayor flexibilidad en la separación, lo que amplía la resolución entre proteínas dentro de un intervalo de MW estrecho
  • PhastGel de alta densidad (20 %) también está disponible con PEG para optimizar las separaciones por debajo de una resolución creciente de Mr 20 000
Geles de gradiente PhastGel
  • Disponible en gradientes de concentración 4-15 %,10-15 % and 8-25 % con gel de apilamiento, para la separación de mezclas complejas, lo que proporciona una buena visión general de la composición total dentro de una muestra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 125 °C
Material del cassette Poliéster
Descripción PhastGel homogéneo: alta densidad
Porcentaje del gel 7,5%
Gel Thickness 0,45 mm
Tipo de gel Tris-acetato, más etilenglicol
Separación de proteína
Intervalo de separación De 20 a 60 Mr
Tipo de separación Desnaturalización, nativa
Formulación Alta densidad, poliacrilamida al 20 %, etilenglicol al 30 %
Para utilizar con (aplicación) Química analítica e investigación
Material Película de poliéster GelBond
Temperatura de fusión De 82° a 86 °C
Cantidad 10/Paq.
Zona de apilado 7,5% T/2% C
Requisitos de almacenamiento 4 - 8°C
Grosor (imperial) 0,017 in
Longitud (métrico) 50 mm
Longitud del gel (métrico) 4,3 cm
Anchura (imperial) 1,9 in
Anchura del gel (imperial) 1,9 in
Anchura (métrico) 50 mm
Anchura del gel (métrico) 5,0 cm
Altura (imperial) 1,69 in
Altura (métrico) 4,3 cm
Tipo de producto Page homogéneo
Mostrar más Mostrar menos
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1