Learn More
Cytiva PhastGel™ 12,5%, tris-acetato, 0.45 mm, gel de proteínas
Código de producto. 11708468 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10/Paq.
Tamaño de la unidad:
10 PCS
11708468 10/Paq. 10 PCS
1 options
Código de producto. 11708468 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17062301
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Intervalo de separación: 230 Mr; tipo de separación: Desnaturalización, nativa
  • Seleccione entre geles de poliacrilamida homogéneos y de gradiente
  • Separe las proteínas y los péptidos en la desnaturalización y nativos
  • Ahorre tiempo y mejore la reproducibilidad utilizando geles prefundidos con tiras de tampón nativas o desnaturalizantes y kits de tinción y tiras de tampón
  • Consiga una sensibilidad de detección comparable a la de los radioisótopos con el kit de tinción de plata listo para usar
  • Los geles están fundidos en un soporte de plástico para facilitar la manipulación
Geles homogéneos PhastGel
  • Disponible en poliacrilamida al 7,5 %; 12,5 % y 20 % con gel de apilamiento, para mayor flexibilidad en la separación, lo que amplía la resolución entre proteínas dentro de un intervalo de MW estrecho
  • PhastGel de alta densidad (20 %) también está disponible con PEG para optimizar las separaciones por debajo de una resolución creciente de Mr 20 000
Geles de gradiente PhastGel
  • Disponible en gradientes de concentración 4-15 %,10-15 % and 8-25 % con gel de apilamiento, para la separación de mezclas complejas, lo que proporciona una buena visión general de la composición total dentro de una muestra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 125 °C
Material del cassette Poliéster
Descripción PhastGel homogéneo: 12,5
Porcentaje del gel 12,5%
Gel Thickness 0,45 mm
Tipo de gel Tris-acetato
Separación de proteína
Intervalo de separación 230 Mr
Tipo de separación Desnaturalización, nativa
Para utilizar con (aplicación) Química analítica e investigación
Material Película de poliéster GelBond
Temperatura de fusión De 82° a 86 °C
Peso molecular 71,08
Cantidad 10/Paq.
Zona de apilado 6% T/3 % C
Requisitos de almacenamiento 4 - 8°C
Grosor (imperial) 0,017 in
Longitud (métrico) 50 mm
Longitud del gel (métrico) 5 cm
Anchura (imperial) 1,9 in
Anchura del gel (imperial) 1,9 in
Anchura (métrico) 50 mm
Anchura del gel (métrico) 5 cm
Altura (imperial) 1,96 in
Altura (métrico) 5 cm
Tipo de producto Page homogéneo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro||
Clasificación
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • EUH208-Contiene Acrylamide. Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Acrylamide
  • REA17-CMR1-Reservado exclusivamente a usuarios profesionales