Learn More
Invitrogen™ Phalloidin Labeling Probes
Descripción
Fluorescent and biotinylated phalloidins are water soluble and bind to filamentous actin (F-actin) with nanomolar affinity, making them convenient probes for labeling, identifying, and quantifying F-actin in cryopreserved tissue sections, fixed and permeabilized cells, and cell-free experiments. Phalloidin conjugates bind similarly to actin from various species, including plants and animals, enabling staining of the cytoskeleton in a wide range of samples.
- La faloidina Alexa Fluor 555 es una sonda de actina (faloidina) filamentosa (faloidina) de alta afinidad conjugada con nuestro colorante brillante, fotoestable y con tinción fluorescente naranja/TRITC Alexa Fluor 555. Para obtener la mejor sensibilidad y especificidad posible, la faloidina Alexa Fluor Plus 555 se sintetiza para maximizar las unidades de faloidina Alexa Fluor Plus 555 por longitud de actina F.
- Tiñe selectivamente F-actina con 3–4 veces la sensibilidad de faloidina Alexa Fluor 555.
- Excelente rendimiento de fluorescencia para imágenes nítidas de citoesqueleto de actina
- Excitación/emisión: 555/565 nm Compatible con los ajustes de láser o conjunto de filtros TRITC/RFP estándar
- Más sensible y específico que cualquier tinción de anticuerpos en actina
- Óptimo para muestras fijas y permeabilizadas
- La faloidina es un péptido bicíclico perteneciente a una familia de toxinas aisladas a partir de la seta mortal Amanita phalloides y se suele utilizar en aplicaciones de adquisición de imágenes para etiquetar selectivamente la F-actina. La faloidina etiquetada con fluorescencia tiene varias ventajas sobre los anticuerpos para el etiquetado con actina, incluidas propiedades de unión virtualmente idénticas con actina de diferentes especies de plantas y animales, así como un bajo nivel de unión inespecífica. La faloidina une la F-actina con un alto nivel de selectividad mientras que el colorante Alexa Fluor Plus 555 proporciona una fluorescencia naranja/TRITC con un brillo y una fotoestabilidad incomparables.
- La faloidina Alexa Fluor Plus 555 puede emplearse para visualizar y cuantificar F-actina en secciones de tejido, cultivos celulares o preparaciones sin células. Totalmente compatible con otras tinciones fluorescentes utilizadas en análisis celular, incluidas las proteínas fluorescentes, los nanocristales Qdot y otros conjugados Alexa Fluor incluyendo anticuerpos secundarios.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Naranja |
| Contenido y almacenamiento | Contiene 1 vial con suficiente material para 300 unidades/portaobjetos. Almacenar a ≤ –20 °C después de su recepción Desecar y proteger de la luz. Cuando se almacena como se indica, el producto es estable durante al menos un año. |
| Intervalo de longitud de onda de excitación | 555/565 nm |
| Tipo de colorante | Alexa Fluor Plus 555 |
| Para utilizar con (equipo) | Fluorescence Microscope, Flow Cytometer, Confocal Microscope, Compatible with TRITC/RFP filter set |
| Cantidad | 1 Ea. |
| Línea de productos | Alexa Fluor |
| Condiciones de envío | Qualified for Ambient or Wet Ice |
| Tipo de etiqueta | Colorantes Alexa Fluor |
| Tipo de producto | Faloidina |
| Mostrar más |