Learn More
Christeyns™ Phago'Wipes Spores Wipes
Código de producto. 17156464
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad de embalaje:
100 toallitas/paq. 6 paq/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 600
Código de producto. Cantidad de embalaje Tamaño de la unidad
17156464 100 toallitas/paq. 6 paq/caja paquete de 600
1 options
Código de producto. 17156464 Proveedor Christeyns™ N.º de proveedor 60012
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Phago'wipes Spore son toallitas detergentes desinfectantes para todas las superficies, incluidas las superficies de dispositivos médicos no invasivos (mesa de operaciones, lámpara de operaciones, monitores, cables y conectores, estetoscopios, martillos de reflejos, tensiómetros).
  • Listo para usar
  • Bactericida, fungicida, micobactericida, virucida y esporicida
  • Respetar el medio ambiente
  • Principio activo: ácido peracético
  • Producto contacto con alimentos
Especificaciones
Tipo de producto Sanitizing Wipes
Longitud (imperial) 6.7 in.
Longitud (métrico) 17 cm
Anchura (imperial) 4.7 in.
Anchura (métrico) 12 cm
Material Plastic
Cantidad de embalaje 100 toallitas/paq. 6 paq/caja
compliance-icons
Nombre del producto
  • PHAGO'SPORE
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrogen peroxide, propan-2-ol