Learn More
Christeyns™ Phago'Wipes DASR
Código de producto. 17840265
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 2000
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17840265 Blanco paquete de 2000
1 options
Código de producto. 17840265 Proveedor Christeyns™ N.º de proveedor 460372
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
DASR PHAGO’WIPES se puede utilizar para la desinfección rápida de pequeños muebles, carritos, superficies exteriores de dispositivos médicos no invasivos y pequeñas superficies cercanas al paciente.
  • Listo para usar
  • Amplio espectro de desinfección
  • Producto de impregnación ecocertificado
  • Compatible con el contacto con alimentos
Especificaciones
Tipo de producto Toallita desinfectante
Longitud (imperial) 6.7 in.
Longitud (métrico) 17 cm
Anchura (imperial) 4.7 in.
Anchura (métrico) 12 cm
Material Plastic
Color Blanco
Cantidad de embalaje 200 Wipes/Pk., 10 Pk./Cs.
Nombre del producto
  • X2000 PHAGOWIPES DASR (10X200)
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, Quaternaryammonium compounds,propan-2-ol