Learn More
Christeyns™ Phago'Surf 2D
Código de producto. 17860265
Change view
Click to view available options
Tamaño:
5 L
20 L
Tamaño de la unidad:
10 litros
20 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17860265 5 L 10 litros
17850265 20 L 20 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17860265 Proveedor Christeyns™ N.º de proveedor C60423
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Phago'Surf 2D es un líquido concentrado destinado a la limpieza y desinfección de suelos, superficies y materiales en entornos de alto riesgo.
  • Limpiador eficaz y desinfectante de amplio espectro (bactericida, levuricida, fungicida, tuberculicida y activo contra virus)
  • Requiere enjuague en superficies que puedan entrar en contacto directo con productos alimenticios (de acuerdo con el decreto del 8 de septiembre de 1999)
  • Producto biocida registrado en TP2 TP3 y TP4
  • Secado rápido, sin rayas.
  • Sin olor
  • Producto 'en contacto con alimentos'
Especificaciones
Tipo de producto Detergente desinfectante
Color-coded N.º
Formulario Líquido concentrado
pH Neutral
Scent Sin perfume
Esterilidad No estéril
Cantidad 2 Cans
Tamaño 5 L
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • PHAGOSURF 2D
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine, Didecyldimethylammonium chloride, Ethoxylated Laury