Learn More
Christeyns™ Phago'Spray DM
Código de producto. 16612734
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
16612734 5 L paquete de 2
1 options
Código de producto. 16612734 Proveedor Christeyns™ N.º de proveedor 60414
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El desinfectante Phago'Spray DM presenta una eficacia de amplio espectro contra el rotavirus en 5 minutos.
  • Limpiador desinfectante profesional para la desinfección de superficies en entornos de alto riesgo
  • Se puede utilizar como aerosol sobre paredes, techos y muebles en departamentos de atención y cirugía.
  • También se puede utilizar en aplicación sobre un paño de un solo uso para la desinfección rápida de pequeños muebles, carros, superficies exteriores de dispositivos médicos no invasivos y pequeñas superficies cercanas al paciente.
  • Listo para su uso
  • Incluye boquilla con dos posiciones (pictogramas de spray y stop)
  • Para uso en espuma o spray.
Especificaciones
Tipo de producto Limpiador desinfectante
Color-coded N.º
Formulario Líquido transparente
pH Neutral
Scent Original
Esterilidad No estéril
Cantidad 2 latas
Tamaño 5 L
Volumen (métrico) 5 L
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • phago'spray DM
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, didecyldimethylammonium chloride, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine, ethane-1,