Learn More
Christeyns™ Detergente desinfectante Phago'Spore
Código de producto. 17870265
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
750 mL
5 L
Tamaño de la unidad:
10 litros
4.50 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17870265 5 L 10 litros
17860255 750 mL 4.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17870265 Proveedor Christeyns™ N.º de proveedor C65007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.00€
    86.67€ / 10 litros
    Ahorro 28.33€
    24% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-10-2026
Phago'Spore es un producto detergente desinfectante para todas las superficies, incluidas las superficies de dispositivos médicos no invasivos. Phago'Spore está formulado a partir de una sustancia activa (ácido peracético), garantizando una eficacia microbiológica de amplio espectro asegurando al mismo tiempo el respeto por el medio ambiente gracias a su biodegradabilidad en ácido acético, oxígeno y agua.
  • Listo para su uso
  • Bactericida, fungicida, virucida y esporicida (activo en 10 min. sobre C. difficile y en 5 min. sobre Norovirus)
  • Biocida TP02, TP04
  • Ecológico (sustancia activa: ácido peracético)
  • Producto 'en contacto con alimentos' (de acuerdo con el decreto del 8 de septiembre de 1999) si se utiliza con enjuague.
  • Cabezal rociador de espuma densa para evitar la formación de aerosoles y proteger al usuario.
Especificaciones
Tipo de producto Esporicida/desinfectante
Color-coded N.º
Formulario Líquido transparente
pH 2.1 a 2.3
Scent Olor fresco
Esterilidad No estéril
Cantidad 2 latas
Tamaño 5 L