Learn More
Christeyns™ Detergente desinfectante Phago'Spore
Descripción
- Listo para su uso
- Bactericida, fungicida, virucida y esporicida (activo en 10 min. sobre C. difficile y en 5 min. sobre Norovirus)
- Biocida TP02, TP04
- Ecológico (sustancia activa: ácido peracético)
- Producto 'en contacto con alimentos' (de acuerdo con el decreto del 8 de septiembre de 1999) si se utiliza con enjuague.
- Cabezal rociador de espuma densa para evitar la formación de aerosoles y proteger al usuario.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Esporicida/desinfectante |
| Color-coded | N.º |
| Formulario | Líquido transparente |
| pH | 2.1 a 2.3 |
| Scent | Olor fresco |
| Esterilidad | No estéril |
| Cantidad | 6 botellas pulverizadoras montadas |
| Tamaño | 750 mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- PHAGO'SPORE
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: waterstofperoxide inoplossing, azijnzuur, Propan-2-ol, Fosforzuur, perazijnzuur
Título del producto
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?