Learn More
Christeyns™ Detergente desinfectante Phago'Soft
Descripción
- Listo para su uso
- Eco-certificado
- Aprobada para contacto con alimentos
- El principio activo (ácido peracético) garantiza una eficacia microbiológica de amplio espectro al tiempo que minimiza su impacto ambiental mediante su degradación en ácido acético, oxígeno y agua.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Pulverizador desinfectante de superficies |
| Color-coded | N.º |
| Formulario | Líquido transparente |
| pH | 3 a 3,7 |
| Scent | Olor fresco |
| Esterilidad | No estéril |
| Cantidad | 6 botellas pulverizadoras montadas |
| Tamaño | 750 mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- PHAGOSOFT
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: hydrogen peroxide