Learn More
Christeyns™ Jabón SPS Phago'Derm Sensitive
Código de producto. 17810265
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
500 mL
1000 mL
Cantidad:
12 frascos
12 frascos de bomba montados sin aire
20 frascos cuadrado con bomba de montaje
Tamaño de la unidad:
12 litros
paquete de 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Cantidad Tamaño de la unidad
17810265 1000 mL 12 frascos de bomba montados sin aire 12 litros
16618482 500 mL 20 frascos cuadrado con bomba de montaje paquete de 20
17850245 1000 mL 12 frascos 12 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17810265 Proveedor Christeyns™ N.º de proveedor C65085
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.85€
    65.35€ / 12 litros
    Ahorro 5.50€
    7% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
El jabón Phago'Derm Sensitive SPS está destinado al lavado simple de manos y antebrazos en uso intensivo. Preserva la barrera protectora de la piel y proporciona una sensación de confort.
  • No reseca la piel, incluso con un uso frecuente.
  • Hipoalergénico (formulado para minimizar las reacciones alérgicas)
  • Adecuado para lavar a niños menores de 36 meses y mujeres embarazadas o en período de lactancia.
  • Adecuado para el lavado de pacientes y la ducha preoperatoria.
  • Buen poder de limpieza.
  • Alta capacidad de enjuague
  • Potencial hidratante durante 30 min.
Especificaciones
Tipo de producto Jabón de manos
Color Incolora
Formulario Espuma
Cantidad 12 frascos de bomba montados sin aire
Volumen (métrico) 1000 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • 12LT X Soap PHAGODERM SENSITIVE SPS 1LT bottle Pum
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.