Learn More
Christeyns™ Jabón puro Phago'Derm
Código de producto. 17860245
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
12 litros
paquete de 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
17860245 1 L 12 litros
16873083 500 mL paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17860245 Proveedor Christeyns™ N.º de proveedor C65074
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.25€
    67.59€ / 12 litros
    Ahorro 5.66€
    7% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Phago'Derm Pure está indicado para el lavado simple de manos y antebrazos en uso intensivo.
  • También es adecuado para el lavado de pacientes y la ducha preoperatoria.
  • Recomendado para pieles sensibles y reactivas.
  • Botella cuadrada con bomba montada
Especificaciones
Tipo de producto Gel higienizador de manos
Color Incolora
Formulario Líquido
Cantidad 12 frascos sin aire
Volumen (métrico) 1 L
compliance-icons
Nombre del producto
  • PHAGO'SANIT
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Lactic acid, aceticacid, hydrogen peroxide, Alkyl polyglycoside