Learn More
Christeyns™ Jabón puro Phago'Derm
Código de producto. 16873083
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
12 litros
paquete de 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
16873083 500 mL paquete de 20
17860245 1 L 12 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16873083 Proveedor Christeyns™ N.º de proveedor 65072
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.80€
    58.85€ / paquete de 20
    Ahorro 4.95€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Phago'Derm Pure está indicado para el lavado simple de manos y antebrazos en uso intensivo.
  • También es adecuado para el lavado de pacientes y la ducha preoperatoria.
  • Recomendado para pieles sensibles y reactivas.
  • Botella cuadrada con bomba montada
Especificaciones
Tipo de producto Limpiador de manos
Color Incolora
Formulario Líquido
Cantidad 20 frascos
Volumen (métrico) 500 mL
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • X20 Phago'Derm Pure mild soap 500ml
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol, 1-Propanaminium, Amines, C12-14