Learn More
Christeyns™ Jabón de manos Phago'Derm ASEPT
Código de producto. 17880245
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
500 mL
1000 mL
Cantidad:
12 frascos sin aire
20 frascos cuadrado con bomba de montaje
25 frascos con bomba de montaje
Tamaño de la unidad:
10 litros
12 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Cantidad Tamaño de la unidad
17880245 1000 mL 25 frascos con bomba de montaje 12 litros
17870245 500 mL 20 frascos cuadrado con bomba de montaje 10 litros
17830265 1000 mL 12 frascos sin aire 12 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17880245 Proveedor Christeyns™ N.º de proveedor C65121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    156.00€
    142.54€ / 12 litros
    Ahorro 13.46€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Phago'Derm ASEPT es un jabón espumoso limpiador desinfectante, especialmente formulado para el lavado higiénico de manos antes de cualquier procedimiento aséptico (inserción de catéteres, etc.) y sistemáticamente antes y después de cualquier contacto con un paciente o material contaminante.
  • La fórmula mantiene la epidermis suave, incluso en caso de lavados frecuentes.
  • Enriquecido con glicerina
  • Especialmente formulado para los sectores médico, alimentario e institucional.
Especificaciones
Tipo de producto Jabón de manos espumoso antibacteriano
Color Beige claro
Formulario Espuma
Cantidad 25 frascos con bomba de montaje
Volumen (métrico) 1000 mL
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • PHAGO'DERM ASEPT
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol