Learn More
PHACS Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18498679 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.05 mg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498679 0.05 mg 50 microgramos
1 options
Código de producto. 18498679 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00084680B01P
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-10-2026
Mouse Polyclonal Antibody
PHACS Polyclonal antibody specifically detects PHACS in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PHACS
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500
Formulación PBS (pH 7.4)
N.º de referencia del gen AAH20197.1
Alias de gen 1-aminocyclopropane-1-carboxylate synthase homolog(Arabidopsis)(non-functional), 1-aminocyclopropane-1-carboxylate synthase-like protein 1, PHACSACSACC synthase-like protein 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno PHACS (AAH20197.1, 1 a.a. - 501 a.a.) full-length human protein. MFTLPQKDFRAPTTCLGPTCMQDLGSSHGEDLEGECSRKLDQKLPELRGVGDPAMISSDTSYLSSRGRMIKWFWDSAEEGYRTYHMDEYDEDKNPSGIINLGTSENKLCFDLLSWRLSQRDMQRVEPSLLQYADWRGHLFLREEVAKFLSFYCKSPVPLRPENVVVLNGGASLFSALATVLCEAGEAFLIPTPYYGAITQHVCLYGNIRLAYVYLDSEVTGLDTRPFQLTVEKLEMALREAHSEGVKVKGLILISPQNPLGDVYSPEELQEYLVFAKRHRLHVIVDEVYMLSVFEKSVGYRSVLSLERLPDPQRTHVMWATSKDFGMSGLRFGTLYTENQDVATAVASLCRYHGLSGLVQYQMAQLLRDRDWINQVYLPENHARLKAAHTYVSEELRALGIPFLSRGAGFFIWVDLRKYLLKGTFEEEMLLWRRFLDNKVLLSFGKAFECKEPGWFRFVFSDQVHRLCLGMQRVQQVLAGKSQVAEDPRPSQSQEPSDQRR
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.05 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84680
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG