Descripción
- Listo para su uso
- Fabricado con papel filtro de alta calidad
- Los colores de las escalas de color se mezclan especialmente para combinar perfectamente con el color de reacción de los papeles indicadores
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de pH | De 1 a 11 |
| Formato | Tira |
| Cantidad | 100/paq. |
| Tipo | Papel de pH |