Descripción
Mida el pH de manera simple y fácil.El papel de pH Macherey-Nagel™ se suministra en formato circular con una amplia variedad de intervalos de pH.
- Papeles indicadores universales y especiales: medición simple del pH
- Papeles indicadores universales y especiales suministrados en rollos de plástico que garantizan la protección contra influencias externas.
- Siempre listos para usar.
- El color de reacción del papel se compara con la escala de color y lee el pH. Permite medir el pH de forma muy sencilla.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Intervalo de pH | De 4 a 7 |
| Formato | Rollo |
| Graduaciones | 4,0, 4,3, 4,6, 4,9, 5,2, 5,5, 5,8, 6,1, 6,4, 6,7, 7,0 |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Papel de pH |