Especificaciones
| Indicador de color | De rojo a violeta a azul |
| Intervalo de pH | Desde 8 hasta 5 |
| Formato | Tira |
| Para utilizar con (aplicación) | Determinación de reacciones ácidas y alcalinas |
| Cantidad | 100/paq. |
| Tipo | Papel de pH |